Merck
COMH97ABC60F
Combi-Blocks, Inc.
[(Anilinocarbonyl)amino]acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
[(anilinocarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c12-8(13)6-10-9(14)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,12,13)(H2,10,11,14)
InChIKey
FLQZMUXFJLKXGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JF-9997
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JF-9997
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)