Merck
COMH95E96C0D
Combi-Blocks, Inc.
8-Fluoro-2-methoxyquinoline
Größe auswählen
1 G
€ 267,68
5 G
€ 683,03
Lieferanten-SKU: OT-5516-1G
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 267,68
5 G
€ 683,03
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OT-5516-1G
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-fluoro-2-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-13-9-6-5-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9/h2-6H,1H3
InChIKey
MIOIKPFFCHXRQK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5516
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5516
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)