Merck
COMH93D65AE5
Combi-Blocks, Inc.
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H13BrO/c20-18-12-10-15(11-13-18)14-6-8-17(9-7-14)19(21)16-4-2-1-3-5-16/h1-13H
InChIKey
ITMLYLPKSFZCJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-4068
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-4068
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)