Wichtige Dokumente
COMH93D5E180
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-n-(4-ethylphenyl)propanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: HB-5221-1G
€ 226,14
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: HB-5221-1G
€ 226,14
Iupac Name
2-bromo-N-(4-ethylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)13-11(14)8(2)12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
YTMDPJNHPCMSOS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-5221
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)