Merck
COMH93D5BD96
Combi-Blocks, Inc.
1-Isopropoxy-2-propanol
Größe auswählen
250 MG
€ 170,76
1 G
€ 336,90
5 G
€ 890,70
Lieferanten-SKU: HA-2633-250MG
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 170,76
1 G
€ 336,90
5 G
€ 890,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HA-2633-250MG
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-isopropoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-5(2)8-4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
InChIKey
AFHJYKBGDDJSRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2633
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2633
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)