Merck
COMH93D5BD64
Combi-Blocks, Inc.
3,4-Diacetoxyphenylacetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
[3,4-bis(acetyloxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H12O6/c1-7(13)17-10-4-3-9(6-12(15)16)5-11(10)18-8(2)14/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
VYELVKLTNGETIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2555
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-2555
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)