Merck
COMH6E40A3DF
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 5-methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)benzo[d]imidazol-1-ide hydrate
Größe auswählen
1 G
€ 73,85
5 G
€ 80,77
25 G
€ 115,38
100 G
€ 253,83
Lieferanten-SKU: QA-4970-1G
€ 73,85
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 73,85
5 G
€ 80,77
25 G
€ 115,38
100 G
€ 253,83
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.42
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QA-4970-1G
€ 73,85
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 5-methoxy-2-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl)benzo[d]imidazol-1-ide hydrate
Inchi Code
1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
InChIKey
RRFCKCAQHRITRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4970
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4970
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)