Wichtige Dokumente
COMH4211C362
Combi-Blocks, Inc.
2,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)ethanol
About This Item
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(10,11)5-12/h1-4,12H,5H2
InChIKey
XGRLFKUJAPXWHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-8828
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)