Wichtige Dokumente
COMH4211A990
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Amino-2-methoxy-phenyl)-2-morpholin-4-yl-acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QD-0412-1G
€ 475,35
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QD-0412-1G
€ 475,35
Iupac Name
N-(5-amino-2-methoxyphenyl)-2-(4-morpholinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H19N3O3/c1-18-12-3-2-10(14)8-11(12)15-13(17)9-16-4-6-19-7-5-16/h2-3,8H,4-7,9,14H2,1H3,(H,15,17)
InChIKey
MNFRBLGBBIMAOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0412
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)