Merck
COMH42117016
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloromethyl-5-methyl-furan-2-carboxylic acid ethyl ester
Größe auswählen
250 MG
€ 226,14
1 G
€ 475,35
5 G
€ 1.444,50
Lieferanten-SKU: HA-3446-250MG
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 226,14
1 G
€ 475,35
5 G
€ 1.444,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HA-3446-250MG
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-(chloromethyl)-5-methyl-2-furoate
Inchi Code
1S/C9H11ClO3/c1-3-12-9(11)8-4-7(5-10)6(2)13-8/h4H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
MWPBLOXDMFJBHD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3446
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-3446
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)