Merck
COMH2F649CB2
Combi-Blocks, Inc.
[1-(3-Bromophenyl)piperidin-4-yl]methanol
Größe auswählen
1 G
€ 683,03
5 G
€ 1.929,08
Lieferanten-SKU: AM-2565-1G
€ 683,03
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 683,03
5 G
€ 1.929,08
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AM-2565-1G
€ 683,03
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[1-(3-bromophenyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H16BrNO/c13-11-2-1-3-12(8-11)14-6-4-10(9-15)5-7-14/h1-3,8,10,15H,4-7,9H2
InChIKey
YYQYGHRBQMYULO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2565
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2565
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)