Merck
COMH0C955825
Combi-Blocks, Inc.
methyl 5-bromo-2-butoxybenzoate
Größe auswählen
1 G
€ 406,13
5 G
€ 1.098,38
Lieferanten-SKU: QL-4629-1G
€ 406,13
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 406,13
5 G
€ 1.098,38
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QL-4629-1G
€ 406,13
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-butoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H15BrO3/c1-3-4-7-16-11-6-5-9(13)8-10(11)12(14)15-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
InChIKey
JIYCCJRJZYQXLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4629
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4629
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)