Merck
COMH0C955764
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Dichloro-2,4-difluorophenylboronic acid
About This Item
Molekulargewicht:
226.8
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H3BCl2F2O2/c8-3-1-2(7(12)13)5(10)4(9)6(3)11/h1,12-13H
InChIKey
ZRZBQNCGUIKIKA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4586
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4586
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)