Merck
COMH0C955712
Combi-Blocks, Inc.
4-[(Ethylsulfamoyl)methyl]benzoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 226,14
5 G
€ 558,42
10 G
€ 890,70
25 G
€ 1.721,40
Lieferanten-SKU: LD-2054-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 226,14
5 G
€ 558,42
10 G
€ 890,70
25 G
€ 1.721,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LD-2054-1G
€ 226,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[(ethylamino)sulfonyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-2-11-16(14,15)7-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h3-6,11H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
GMECTSQCRNAKEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2054
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2054
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)