Merck
COMH04238D33
Combi-Blocks, Inc.
1-(1H-1,2,4-Triazol-5-yl)piperazine dihydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 267,68
1 G
€ 558,42
5 G
€ 1.555,26
10 G
€ 2.302,89
Lieferanten-SKU: QZ-7383-250MG
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 267,68
1 G
€ 558,42
5 G
€ 1.555,26
10 G
€ 2.302,89
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QZ-7383-250MG
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N5.2ClH/c1-3-11(4-2-7-1)6-8-5-9-10-6;;/h5,7H,1-4H2,(H,8,9,10);2*1H
InChIKey
IEPQQKAKFFTFMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7383
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7383
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)