Wichtige Dokumente
COMH04238832
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Butylphenyl)propan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-(4-butylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C13H18O/c1-3-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)4-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
HLYLZPUXULIVQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6083
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)