Wichtige Dokumente
COMH042385C5
Combi-Blocks, Inc.
2-Cyano-n-(2-ethylphenyl)acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QZ-5452-1G
€ 267,68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QZ-5452-1G
€ 267,68
Iupac Name
2-cyano-N-(2-ethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-2-9-5-3-4-6-10(9)13-11(14)7-8-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
PSOHSBHEQKJRIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5452
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)