Wichtige Dokumente
COMH04237E7B
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-3-chloro-5-methyl-1h-pyrazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QZ-3563-250MG
€ 198,45
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QZ-3563-250MG
€ 198,45
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-5-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H4BrClN2/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H,7,8)
InChIKey
CJPLPFWEQQWZAZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3563
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)