Merck
COMH04237C61
Combi-Blocks, Inc.
2-Aminobenzaldehyde phenylhydrazone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-aminobenzaldehyde phenylhydrazone
Inchi Code
1S/C13H13N3/c14-13-9-5-4-6-11(13)10-15-16-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,16H,14H2/b15-10+
InChIKey
LCPNCBSCOIMOBC-XNTDXEJSSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3015
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3015
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)