Merck
COMH0423799D
Combi-Blocks, Inc.
Phenyl(4-piperazin-1-ylphenyl)methanone
Größe auswählen
250 MG
€ 170,76
1 G
€ 336,90
5 G
€ 890,70
Lieferanten-SKU: QZ-2300-250MG
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 170,76
1 G
€ 336,90
5 G
€ 890,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QZ-2300-250MG
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
phenyl[4-(1-piperazinyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C17H18N2O/c20-17(14-4-2-1-3-5-14)15-6-8-16(9-7-15)19-12-10-18-11-13-19/h1-9,18H,10-13H2
InChIKey
RANBEJKFNYZGNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2300
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2300
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)