Merck
COMH04236CFD
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-[(2-Methylquinolin-8-yl)oxy]ethyl)acetamide
Größe auswählen
1 G
€ 336,90
5 G
€ 1.029,15
Lieferanten-SKU: QY-9046-1G
€ 336,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 336,90
5 G
€ 1.029,15
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QY-9046-1G
€ 336,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-{2-[(2-methyl-8-quinolinyl)oxy]ethyl}acetamide
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-10-6-7-12-4-3-5-13(14(12)16-10)18-9-8-15-11(2)17/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,15,17)
InChIKey
FQUXKACRHUHDBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9046
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9046
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)