Merck
COMH042366D7
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Phenoxyethyl)-1h-indole-2,3-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(2-phenoxyethyl)-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C16H13NO3/c18-15-13-8-4-5-9-14(13)17(16(15)19)10-11-20-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2
InChIKey
QFNITOWNTPEKBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7470
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7470
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)