Wichtige Dokumente
COMH042365C3
Combi-Blocks, Inc.
4'-Aminobiphenyl-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QY-7194-250MG
€ 219,22
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QY-7194-250MG
€ 219,22
Iupac Name
4'-amino[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c14-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)13(15)16/h1-8H,14H2,(H,15,16)
InChIKey
DHTPJFVSTBGVFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7194
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)