Merck
COMH04235B9B
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 143,07
1 G
€ 191,53
5 G
€ 530,73
10 G
€ 932,24
25 G
€ 1.832,16
Lieferanten-SKU: QY-4586-250MG
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 143,07
1 G
€ 191,53
5 G
€ 530,73
10 G
€ 932,24
25 G
€ 1.832,16
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QY-4586-250MG
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O2/c1-2-3(6)4(5(9)10)8-7-2/h1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
FWSYEYQXPSSQMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4586
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4586
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)