Merck
COMH04235762
Combi-Blocks, Inc.
[2-(1-Isobutyl-1h-benzimidazol-2-yl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(1-isobutyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3.2ClH/c1-10(2)9-16-12-6-4-3-5-11(12)15-13(16)7-8-14;;/h3-6,10H,7-9,14H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
YWLYEYTZAURENU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3503
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3503
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)