Merck
COMH0423516F
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Chlorophenoxy)butanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.65
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(4-chlorophenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-2-9(10(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
CEJKAKCQVUWNNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0704
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0704
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)