Merck
COMH04234FDF
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-5-phenylisothiazole-4-carbonitrile
Größe auswählen
500 MG
€ 364,59
Lieferanten-SKU: QY-0304-500MG
€ 364,59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 364,59
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QY-0304-500MG
€ 364,59
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-5-phenyl-4-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2S/c11-10-8(6-12)9(14-13-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChIKey
YLULGDCWLXHHOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0304
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0304
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)