Merck
COMH04234EBE
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-hydroxy-2-methylene-3-phenylpropionate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2-[hydroxy(phenyl)methyl]acrylate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,1H2,2H3
InChIKey
VZGOKIHNKHAORQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0013
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0013
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)