Merck
COMH042333C8
Combi-Blocks, Inc.
2,4-Dibromophenoxyacetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.94
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2,4-dibromophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6Br2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
LIIAWXHMVYLFGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-1343
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-1343
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)