Wichtige Dokumente
COMH039FD399
Combi-Blocks, Inc.
N-(6-cyano-1,3-benzothiazol-2-yl)benzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: HI-2351-1G
€ 267,68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: HI-2351-1G
€ 267,68
Iupac Name
N-(6-cyanobenzo[d]thiazol-2-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H9N3OS/c16-9-10-6-7-12-13(8-10)20-15(17-12)18-14(19)11-4-2-1-3-5-11/h1-8H,(H,17,18,19)
InChIKey
ZJIJLKRBZAQWSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2351
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)