Merck
COMH039FD396
Combi-Blocks, Inc.
5-Ethoxy-3-methyl-1-phenylpyrazole
Größe auswählen
1 G
€ 544,58
5 G
€ 1.721,40
Lieferanten-SKU: HI-2347-1G
€ 544,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 544,58
5 G
€ 1.721,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HI-2347-1G
€ 544,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl ether
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-3-15-12-9-10(2)13-14(12)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3
InChIKey
HIXKUHSBZQQDHA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2347
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2347
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)