Wichtige Dokumente
COM964464153
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-2-naphthaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: QV-3156-250MG
€ 385,36
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: QV-3156-250MG
€ 385,36
Iupac Name
3-amino-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9NO/c12-11-6-9-4-2-1-3-8(9)5-10(11)7-13/h1-7H,12H2
InChIKey
JOYPPFDDTPSWCV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-3156
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)