Merck
COM964462782
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(3-{[(4-methylbenzene)sulfonyl]oxy}propyl)piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
1 G
€ 544,58
5 G
€ 1.721,40
Lieferanten-SKU: HC-4444-1G
€ 544,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 544,58
5 G
€ 1.721,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.54
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-4444-1G
€ 544,58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-(tosyloxy)propyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C20H31NO5S/c1-16-7-9-18(10-8-16)27(23,24)25-15-5-6-17-11-13-21(14-12-17)19(22)26-20(2,3)4/h7-10,17H,5-6,11-15H2,1-4H3
InChIKey
STHFZLUOFCUSCL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4444
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4444
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)