Merck
COM964462780
Combi-Blocks, Inc.
[2,6-Difluoro-4-(oxan-4-yloxy)phenyl]boronic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 170,76
1 G
€ 336,90
5 G
€ 890,70
10 G
€ 1.389,12
25 G
€ 2.552,10
Lieferanten-SKU: HC-4440-250MG
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 170,76
1 G
€ 336,90
5 G
€ 890,70
10 G
€ 1.389,12
25 G
€ 2.552,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HC-4440-250MG
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(2,6-difluoro-4-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H13BF2O4/c13-9-5-8(6-10(14)11(9)12(15)16)18-7-1-3-17-4-2-7/h5-7,15-16H,1-4H2
InChIKey
KZZBQXPFYMQAOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4440
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4440
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)