Wichtige Dokumente
COM964462714
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
methyl 2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-5-7(3-4-9-6)8(10)11-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChIKey
UARIIFVOZSXRPR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2522
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)