Merck
COM945365480
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylindazole-3,6-dicarbaldehyde
Größe auswählen
250 MG
€ 336,90
1 G
€ 641,49
Lieferanten-SKU: QY-2327-250MG
€ 336,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 336,90
1 G
€ 641,49
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QY-2327-250MG
€ 336,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-3,6-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c1-12-10(6-14)8-3-2-7(5-13)4-9(8)11-12/h2-6H,1H3
InChIKey
QKWPRHUYVYFVMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2327
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2327
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)