Merck
COM638463039
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopentanecarbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-15-12-6-4-11(5-7-12)13(10-14)8-2-3-9-13/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3
InChIKey
DOZAMVFROCVJLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-3250
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-3250
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)