Merck
COM517298080
Combi-Blocks, Inc.
2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine
Größe auswählen
1 G
€ 143,07
5 G
€ 309,21
10 G
€ 503,04
25 G
€ 946,08
100 G
€ 2.718,24
Lieferanten-SKU: SH-6243-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 143,07
5 G
€ 309,21
10 G
€ 503,04
25 G
€ 946,08
100 G
€ 2.718,24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SH-6243-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinylcarbonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c13-10(12-7-3-4-8-12)9-5-1-2-6-11-9/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChIKey
VVSBDPSFOBQHNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6243
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6243
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)