Merck
COM514239138
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-3-cyanothiophene-2-carboxylic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 184,61
1 G
€ 364,59
5 G
€ 946,08
10 G
€ 1.389,12
25 G
€ 2.552,10
Lieferanten-SKU: CA-5923-250MG
€ 184,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 184,61
1 G
€ 364,59
5 G
€ 946,08
10 G
€ 1.389,12
25 G
€ 2.552,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CA-5923-250MG
€ 184,61
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-bromo-3-cyanothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H2BrNO2S/c7-4-2-11-5(6(9)10)3(4)1-8/h2H,(H,9,10)
InChIKey
AKEKHJAUYBFGBP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5923
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5923
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)