Merck
COM497527083
Combi-Blocks, Inc.
2-(1-Adamantyl)propan-2-ol
Größe auswählen
250 MG
€ 170,76
1 G
€ 336,90
Lieferanten-SKU: SS-2679-250MG
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 170,76
1 G
€ 336,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SS-2679-250MG
€ 170,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-adamantyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C13H22O/c1-12(2,14)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-11,14H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,13-
InChIKey
WBKAUEBLTWRERU-DNSLJTBWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-2679
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-2679
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)