Merck
COM490025063
Combi-Blocks, Inc.
4-(Propan-2-ylsulfonyl)phenol
Größe auswählen
1 G
€ 544,58
5 G
€ 1.721,40
Vendor SKU: YF-7445-1G
€ 544,58
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 544,58
5 G
€ 1.721,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.26
MDL-Nummer:
Vendor SKU: YF-7445-1G
€ 544,58
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(isopropylsulfonyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H12O3S/c1-7(2)13(11,12)9-5-3-8(10)4-6-9/h3-7,10H,1-2H3
InChIKey
YPEFHWAPVJSBBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7445
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7445