Wichtige Dokumente
COM490024741
Combi-Blocks, Inc.
3-butoxy-5-chlorophenol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-butoxy-5-chlorophenol
Inchi Code
1S/C10H13ClO2/c1-2-3-4-13-10-6-8(11)5-9(12)7-10/h5-7,12H,2-4H2,1H3
InChIKey
UCPUYHJJSUWKII-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6952
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6952
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)