Merck
COM490023271
Combi-Blocks, Inc.
4-chloropyridine hydrate
Größe auswählen
1 G
€ 503,04
5 G
€ 1.389,12
Lieferanten-SKU: YF-4068-1G
€ 503,04
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 503,04
5 G
€ 1.389,12
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: YF-4068-1G
€ 503,04
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloropyridine hydrate
Inchi Code
1S/C5H4ClN.H2O/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H2
InChIKey
VPSMLQACJQBKOM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4068
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4068
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)