Wichtige Dokumente
COM490022200
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Fluoro-4-nitrobenzyl)morpholine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: YF-1330-250MG
€ 364,59
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: YF-1330-250MG
€ 364,59
Iupac Name
4-(2-fluoro-4-nitrobenzyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H13FN2O3/c12-11-7-10(14(15)16)2-1-9(11)8-13-3-5-17-6-4-13/h1-2,7H,3-6,8H2
InChIKey
JDROXDHWELAGQF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1330
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)