Merck
COM490021783
Combi-Blocks, Inc.
1,5-Difluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Größe auswählen
1 G
€ 267,68
5 G
€ 683,03
10 G
€ 1.098,38
Lieferanten-SKU: YF-0564-1G
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 267,68
5 G
€ 683,03
10 G
€ 1.098,38
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: YF-0564-1G
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,5-difluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
InChIKey
JLIOVJNEVORVCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-0564
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-0564
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)