Merck
COM490020744
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butylmethoxyphenylsilyl bromide
Größe auswählen
250 MG
€ 143,07
1 G
€ 253,83
Lieferanten-SKU: QC-5252-250MG
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 143,07
1 G
€ 253,83
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QC-5252-250MG
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
bromo(tert-butyl)methoxy(phenyl)silane
Inchi Code
1S/C11H17BrOSi/c1-11(2,3)14(12,13-4)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChIKey
VFFLZSQFWJXUJJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5252
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5252
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)