Merck
COM456878978
Combi-Blocks, Inc.
4-Cyano-N-propylbenzamide
Größe auswählen
1 G
€ 143,07
5 G
€ 309,21
10 G
€ 503,04
25 G
€ 946,08
Lieferanten-SKU: QL-4231-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 143,07
5 G
€ 309,21
10 G
€ 503,04
25 G
€ 946,08
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: QL-4231-1G
€ 143,07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-cyano-N-propylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-2-7-13-11(14)10-5-3-9(8-12)4-6-10/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
RLFJQXGIIOLVKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4231
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4231
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)