Merck
COM456878731
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 4-bromo-5-chloro-2-nitrobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.52
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 4-bromo-5-chloro-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrClNO4/c1-2-16-9(13)5-3-7(11)6(10)4-8(5)12(14)15/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
QWBIBDXHJYUTBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9911
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9911
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)