Merck
COM448687855
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluorobenzylmethylsulfone
Größe auswählen
1 G
€ 267,68
5 G
€ 683,03
25 G
€ 1.652,18
Lieferanten-SKU: YE-0034-1G
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 267,68
5 G
€ 683,03
25 G
€ 1.652,18
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: YE-0034-1G
€ 267,68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-fluoro-3-[(methylsulfonyl)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C8H9FO2S/c1-12(10,11)6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
BWJMWCGPPGYHRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0034
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0034
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)