Merck
COM448685657
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-(2,5-dichlorophenyl)benzoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 336,90
5 G
€ 1.167,60
Lieferanten-SKU: YB-2168-1G
€ 336,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 336,90
5 G
€ 1.167,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: YB-2168-1G
€ 336,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2',5,5'-trichloro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H7Cl3O2/c14-9-1-2-12(16)11(6-9)7-3-8(13(17)18)5-10(15)4-7/h1-6H,(H,17,18)
InChIKey
ASEFQNSGEQMJPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2168
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-2168
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)